Få mere at vide
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Artikelnummer. p-10341000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
PV-8 ydeevneverifikation
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 30089480
Brand: Thermo Scientific CHEMPV8
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Til brug med NanoDrop Eight UV-Vis Spectrophotometer Solution med certificerede absorbansværdier. Bruges til at oprette en registrering af korrekt fotometrisk ydeevne.
Indeholder: To hætteglas med CHEM-PV-1, to pastuer-pipetter og to 8-brønds PCR-strimmelrør.
Kun beregnet til engangsbrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type PV-8 ydeevneverifikation
Til brug med (udstyr) NanoDrop Otte