Beskrivelse
Certificerede standarder for at verificere instrumentets ydeevne efter fabriksspecifikationer findes separat.
Dette sæt er nyttigt til at genopfriske prøvemålepodierne til en hydrofob tilstand, hvis de bliver “ubetingede” (se brugermanual for mere information). PR-1 sættet består af en lille skruehætteflaske med specielt formuleret forbindelse og et lager af 25 praktiske applikatorer. Sættet sælges separat fra instrumentet.
Til brug med Thermo Scientific™ NanoDrop™ spektrofotometre.
Til brug med Thermo Scientific™ NanoDrop™ spektrofotometre.
Inkluderer:
Lille skruehætteflaske med specialformuleret rekonditioneringsmiddel og 25 praktiske vatpinde
Tekniske data
Tekniske data
| Type | ND PR-1 Renoveringssæt |
| Til brug med (udstyr) | Alle Thermo Scientific NanoDrop spektrofotometre |