Få mere at vide
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette Guide
Artikelnummer. 31921069 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
NanoDrop Otte Spektrofotometre
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31921069 NanoDrop Otte Spektrofotometre
1 options
Artikelnummer. 31921069 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840343600
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette guide allows you to comfortably and accurately pipette samples onto all eight wells of the instrument using an 8-channel precision pipettor.
The Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight Pipette guide allows you to comfortably and accurately pipette samples onto all eight wells of the instrument using an 8-channel precision pipettor.
The pipette guide is magnetic and movable from side-to-side allowing left- and right-handed users to quickly and comfortably dispense samples
Tekniske data
Oversigt NanoDrop Eight Pipette Guide
Til brug med (udstyr) NanoDrop Otte Spektrofotometre