Få mere at vide
Thermo Scientific™ NanoDrop Labelprinter - DYMO LabelWriter 550
Artikelnummer. 31921060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
DYMO LabelWriter 550 Turbo med etiketter
New sales of the NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 450 have been discontinued. Please see the newest model: NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550 Turbo.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
31921060 New sales of the NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 450 have been discontinued. Please see the newest model: NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550 Turbo.
31921047 DYMO LabelWriter 550 Turbo med etiketter
31034392 DYMO LabelWriter 550 Turbo med etiketter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31921060 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PNTRLW400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Dymo LabelWriter 450-printeren er et praktisk tilbehør til NanoDrop instrumenter. Den udskriver prøvedata på selvklæbende etiketter, som følger med køb af printer.
Dymo LabelWriter 550 Turbo labelprinteren med etiketter til er Thermo Scientific™ NanoDrop™ et praktisk tilbehør til vores mikrovolumen UV-Vis-instrumenter. Den printer hurtigt og nemt prøvedata på selvklæbende etiketter, som følger med ved køb af printer.
Features include:
  • Generates 2.31 x 4 inch (59mm x 102mm) self-adhesive labels, allowing you to place labels directly in laboratory notebooks
  • Prints results for single samples or batches of samples
  • Direct thermal label printer, no ink or toner required
LabelWriter is a registered trademark of DYMO Corporation
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Tekniske data
Oversigt New sales of the NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 450 have been discontinued. Please see the newest model: NanoDrop Label Printer - DYMO LabelWriter 550 Turbo.