Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nanocon™ Krydsstrømskoncentrator, 30 nm, 40 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Crossflow-koncentratoren Thermo Scientific Nanocon er en avanceret koncentrationsenhed designet til berigelse af nano-størrelse partikler, herunder exosomer, lipidnanopartikler og vira. Ved at anvende banebrydende tangentiel flow-centrifugeringsteknologi med en forbehandlet 30-nm membran med tæt porefordeling opnår denne enhed overlegen berigelse samtidig med, at prøvetabet minimeres. Koncentratorens alsidighed muliggør behandling af forskellige biologiske væsker, såsom urin og cellekulturmedier, hvilket gør den ideel til store prøvemængder på tværs af en bred vifte af forskningsanvendelser.
- Banebrydende teknologi—udnytter de nyeste fremskridt inden for tangential flow-centrifugering for at holde sig foran i det konkurrenceprægede område inden for exosomforskning
- Berigelse—af høj kvalitet, der er specielt designet til at sikre pålidelige og reproducerbare resultater uden at gå på kompromis med prøveintegriteten
- Optimeret genvinding—maksimerer udbyttet med effektive separationsprocesser, der minimerer prøvetab og forbedrer genvindingsraterne
- Bredt anvendelsesområde—, ideelt til forskellige biologiske væsker, herunder urin og cellekulturmedier, hvilket gør det til et alsidigt værktøj til berigelse fra store prøvemængder
Nanocon Koncentratoren er konstrueret til at håndtere et maksimalt internt prøvevolumen på 40 ml, hvilket gør den ideel til at koncentrere prøver på 40 ml eller mere, og den er kompatibel med svingspandrotorer. Koncentratoren passer perfekt i indsatser, der kan rumme 250-ml flasker. Den anbefalede maksimale centrifugalkraft er 2.000 x g, hvilket giver en ideel balance mellem effektiv koncentration og prøveintegritet.
Tilføj blot sample til enheden og spin. Beriget prøve kan forberedes ved hjælp af EasyPep MS-prøveforberedelsessæt og analyseres ved massespektrometri. Hvis ønskeligt, kan yderligere isolering udføres ved hjælp af exosom-isolationsreagenser (kategori nr. 10616D, 10614D og 10606D) til downstream-analyse med western blot, massespektrometri, flowcytometri eller transmissionselektronmikroskopi.
Tekniske data
Tekniske data
| Filtertype | Centrifugefilter |
| Format | Flaske, spin-kolonne |
| Materiale | Polystyren, polyethylen, SAN |
| Porestørrelse | 30 nm |
| Maks. Kraft | 2000 x g |
| Mængde | 6 pakker |
| Prøvetype | Cellekultur-supernatant, urin |
| Type | Gamma-bestrålet koncentrator |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Prøvevolumen | ≥ 40 ml |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.