Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano Silikone glasplader
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
HPTLC glasplader modificeret silicagel, RP, Nano-SIL C18-100 UV254
- Grundmateriale: glasplader med silicagel
- Mode: Omvendt fase
- Laghårdhed: Standard, Blød
Adsorbent:
- Silicagel med octadecyl (C18, ODS, RP18) modifikation
- Fase Nano-SIL C18-100 UV254
- UV-indikator: Ja
- Partikeltype: Fuldt porøse partikler (FPP)
- Partikelform: Uregelmæssig
- Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
- Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
- Partikelstørrelse 2-10μ m
- Bindemiddel: Ja
Indikatorer:
Denne plade kan bruges forskellige UV-indikatorer - mangan aktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm); specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm).
Bindemiddel:
Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Anbefalede applikationer:
Alkaloider, Aminosyrer, Barbiturater, Lægemidler, Flavonoider, Indolderivater, Optiske blegemidler, Peptider, Phenoler, Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH ), Konserveringsmidler, Omvendt fase (RP), Steroider, Vegetabilske olier (identifikation af fede olier iht. EP)
Generel TLC Glaspladefunktioner fra Macherey-Nagel:
- Forbelagte klar til brug plader
- Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
- Pladen kan nemt mærkes for tydelig identifikation
- Glasplader er robuste, varmebestandige og kemisk resistente over for alle gængse mobile faser og visualiseringsreagenser.
- Øget separationseffektivitet på grund af en optimeret partikelstørrelsesfordeling
- En støvfri plade tillader bekvem håndtering og undgår silicaforurening af TLC kammer
Tekniske data
Tekniske data
| Bagside materiale | Nano Silica |
| Oversigt | Silaniseringsgrad: 50 % |
| Materiale | Nano Silicium |
| Partikelstørrelse | 2 til 10μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25 |
| Type | Glasplade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | 500 m2 /g |
| Vis mere |