Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano Silikone glasplader
Artikelnummer. 10206761 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Oversigt:
Silaniseringsgrad: 100%
Silaniseringsgrad: 50 %
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10206761
Brand: Macherey-Nagel™ 811062
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPTLC glasplader i forskellige pladestørrelser til mange forskellige anvendelser. Silicagel med octadecyl (C18, ODS, RP18) modifikation. Kulstofindhold: ca. 14 %.
HPTLC glasplader modificeret silicagel, RP, Nano-SIL C18-100 UV254
  • Grundmateriale: glasplader med silicagel
  • Mode: Omvendt fase
  • Laghårdhed: Standard, Blød
Adsorbent:
  • Silicagel med octadecyl (C18, ODS, RP18) modifikation
  • Fase Nano-SIL C18-100 UV254
  • UV-indikator: Ja
  • Partikeltype: Fuldt porøse partikler (FPP)
  • Partikelform: Uregelmæssig
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 2-10μ m
  • Bindemiddel: Ja
Indikatorer:
Denne plade kan bruges forskellige UV-indikatorer - mangan aktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm); specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm).
Bindemiddel:
Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Anbefalede applikationer:
Alkaloider, Aminosyrer, Barbiturater, Lægemidler, Flavonoider, Indolderivater, Optiske blegemidler, Peptider, Phenoler, Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH ), Konserveringsmidler, Omvendt fase (RP), Steroider, Vegetabilske olier (identifikation af fede olier iht. EP)
Generel TLC Glaspladefunktioner fra Macherey-Nagel:
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
  • Pladen kan nemt mærkes for tydelig identifikation
  • Glasplader er robuste, varmebestandige og kemisk resistente over for alle gængse mobile faser og visualiseringsreagenser.
  • Øget separationseffektivitet på grund af en optimeret partikelstørrelsesfordeling
  • En støvfri plade tillader bekvem håndtering og undgår silicaforurening af TLC kammer
Tekniske data
Bagside materiale Nano Silica
Oversigt Silaniseringsgrad: 100%
Materiale Nano Silicium
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade 500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm