Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Umodificeret HPTLC Silica lag på glasplader
Artikelnummer. 12780053 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Fluorescerende indikator:
Ingen
UV254
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 12780053
Brand: Macherey-Nagel™ 811022
Separate blandinger med skarpe adskillelser, korte udviklingstider og korte migrationsafstande. Nano-SIL Umodificeret HPTLC Silica-lag på glasplader har en øget detektionsfølsomhed sammenlignet med SIL G-plader.
  • Nano silica 60, specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g, gennemsnitlig porestørrelse 60Å , specifikt porevolumen 0,75 ml/g, partikelstørrelse 2 10–μ m
  • Indikator: manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
  • Bindemiddel: højpolymert produkt, som er stabilt i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtigt over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm