Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Umodificeret HPTLC Silica lag på glasplader
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
- Nano silica 60, specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g, gennemsnitlig porestørrelse 60Å , specifikt porevolumen 0,75 ml/g, partikelstørrelse 2 10–μ m
- Indikator: manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
- Bindemiddel: højpolymert produkt, som er stabilt i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtigt over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silica 60 |
| Partikelstørrelse | 2 til 10μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | Glasplade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 10 cm |