Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC plade
Artikelnummer. p-8012187 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10187401
Brand: Macherey-Nagel™ 811111
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Nano-SIL NH2
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type HPTLC plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Vitaminer, sukkerarter, steroider, purinderivater, xanthiner, phenoler, nukleotider og pesticider
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm