Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC plade
Artikelnummer. 10187401 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10187401 10 x 10 cm Pakke med 25
10259791 10 x 20 cm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187401 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 811111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2565.15 DKK / Pakke med 25
    Spare 489.85 DKK
    16% Slukket
På lager
Tekniske data
Materiale Nano-SIL NH2
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type HPTLC plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Vitaminer, sukkerarter, steroider, purinderivater, xanthiner, phenoler, nukleotider og pesticider
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm