Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL Diol/UV254 TLC Plade
Artikelnummer. 10266901 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10266901 10 x 10 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10266901 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 811120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.00 DKK
    2565.15 DKK / Pakke med 25
    Spare 349.85 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
HPTLC glasplader i forskellige pladestørrelser til mange forskellige anvendelser. Silicagel med Diol (OH) modifikation.
Tekniske data
Materiale Nano-SIL Diol
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Steroider, pesticider og plantebestanddele; for kritiske adskillelser et alternativ til silica, da det er mindre følsomt over for vandindholdet i miljøet; Fører til mere reproducerbare resultater sammenlignet med silica
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm