Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ aluminium plader
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Fluorescerende indikator:
Ingen
UV254
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beschreibung
Umodificerede HPTLC silica lag på aluminium til TLC . Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ aluminiumsplader har nano-silica 60 på state-of-the-art aluminiumsplader, der demonstrerer lav vægt, høj styrke og temperaturstabilitet og nem skæring.
Umodificerede HPTLC silicalag med High Definition egenskaber.
- Bindemiddel: højpolymert produkt, som er stabilt i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtigt over for aggressive visualiseringsreagenser
- Snæver fraktionering af silicapartiklerne muliggør skarpere separationer, kortere udviklingstider, kortere migrationsafstande, mindre prøver og en øget detektionsfølsomhed sammenlignet med SIL G-plader
- Fluorescerende indikator tilgængelig: manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
Spezifikation
Spezifikation
| Bagside materiale | Alugram™ Aluminium |
| Materiale | Umodificeret silicagel (SiOH) |
| Partikelstørrelse | 2 til 10μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25/Pk. |
| Type | TLC Plade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Til brug med (applikation) | HPTLC |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Sorbent | Umodificeret silicagel (SiOH) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering