Få mere at vide
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, Chromotek
Artikelnummer. 18000596
Skift visning
Mængde:
50 μL
Artikelnummer. Mængde
18000596 50 μL
1 options
Artikelnummer. 18000596 Leverandør Chromotek Leverandørnr. shuGCys22500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Nano-Secondary™ in Human samples.
Tekniske data
Antigen Nano-Secondary™
Værtsarter Alpaca
Mængde 50 μL
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Form Liquid
Isotype IgG