Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano Durasil-20/UV254 TLC Plade
Artikelnummer. p-8012184 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10600162
Brand: Macherey-Nagel™ 812013
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Nano Durasil-20
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 10 cm