Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nano Durasil-20 TLC Plade
Artikelnummer. 10504922 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 10504922
Brand: Macherey-Nagel™ 812011
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Nano Durasil-20
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type TLC Plade
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 10 x 20 cm