Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 0,1 - 20μ L, PP, farveløs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4709514 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
0,5 til 10 μL
Emballage:
Bulk
TipBox
TipRefill
Mængde:
10 x 1000/pose
10 x 96/Rack
5 x 96/æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Artikelnummer. 15154897
Brand: BRAND™ 732102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • De nano-cap™ tip er specielt udviklet til nanoliterområdet og er derfor ideel til molekylærbiologiske anvendelser såsom PCR. Den er 37 mm lang og har en kapillærstigning, der endda er synlig for det bare øje ved 0,1μ l. Den kapillære del af spidsen fylder bekvemt gelbrønde til gelelektroforesesystemer fra de fleste producenter.
  • De stativede spidser er farveløse og lægges i en gråfarvet spidsbakke.
  • Certificeret Life Science Quality: Jomfruelige råvarer, Fremstillet under kontrollerede rumforhold, Intensive i-proces kontroller, Visuelle inspektioner, Batch management, Slutproduktinspektion, Dokumenteret funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 20μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Rack farve Grå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,45 tommer.
Længde (metrisk) 3.7 cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Til PCR-nanoliterområde molekylærbiologiske applikationer
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage TipRefill
Mængde 10 x 96/Rack
Produkttype Micropipette Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Uddannet Yes
Produktlinje Nano-hætte
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2, 10 μL