Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 0,1 - 20μ L, PP, farveløs
Artikelnummer. 15194887 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
0,5 til 10 μL
Emballage:
Bulk
TipBox
TipRefill
Mængde:
10 x 1000/pose
10 x 96/Rack
5 x 96/æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballage Mængde unitSize
15194887 0,1 til 20μ L Bulk 10 x 1000/pose Pakke med 1000
15154897 0,1 til 20μ L TipRefill 10 x 96/Rack -
15174907 0,5 til 10 μL TipBox 5 x 96/æske Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15194887 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • De nano-cap™ tip er specielt udviklet til nanoliterområdet og er derfor ideel til molekylærbiologiske anvendelser såsom PCR. Den er 37 mm lang og har en kapillærstigning, der endda er synlig for det bare øje ved 0,1μ l. Den kapillære del af spidsen fylder bekvemt gelbrønde til gelelektroforesesystemer fra de fleste producenter.
  • De stativede spidser er farveløse og lægges i en gråfarvet spidsbakke.
  • Certificeret Life Science Quality: Jomfruelige råvarer, Fremstillet under kontrollerede rumforhold, Intensive i-proces kontroller, Visuelle inspektioner, Batch management, Slutproduktinspektion, Dokumenteret funktionalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 20μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,45 tommer.
Længde (metrisk) 3.7 cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Til PCR-nanoliterområde molekylærbiologiske applikationer
Format Bulk
Tip stil Standard
Emballage Bulk
Mængde 10 x 1000/pose
Produkttype Micropipette Tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Uddannet Yes
Produktlinje Nano-hætte
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2, 10 μL