Få mere at vide
Nandrolone Propionate 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Nortestosterone 17-propionate |
| CAS | 7207-92-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 19-Nortestosterone 17-propionate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H30 O3 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, Estr-4-en-3-one, 17β-hydroxy-, propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, 19-Nortestosterone propionate, Anabolicus, Nandrolone 17-propionate, Nandrolone propionate, Nor-Anabol, Norandrostenolone propionate, Nortesto, Nortestosterone propionate, Norybol 19, Pondus, Testobolin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h12,15-19H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,21-/m0/s1 |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |