Få mere at vide
Nandrolone Phenylpropionate, TRC
Artikelnummer. 30478750
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30478750 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30478750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN31504510MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone Phenpropionate
CAS 62-90-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C27 H34 O3
Mængde 10 mg
Synonym Nandrolone Phenpropionate, Estr-4-en-3-one','17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-','(17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid','ester with 17β-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17β-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17β-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17β-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon
InChI formel InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 406.56
Formel vægt 406.2508
Procent renhed >95