Få mere at vide
Nandrolone Phenpropionate, Mikromol™
Artikelnummer. 18092590
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18092590 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092590 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1786.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nandrolone Phenpropionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone Phenpropionate
CAS 62-90-8
Analyt- eller komponentnavne Nandrolone Phenpropionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H34 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nandrolone Phenpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon, Estr-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate
InChI formel InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 406.56
Mængde 250 mg
Formel vægt 406.2508 g/mol