Få mere at vide
Nandrolone Phenpropionate, LoGiCal
Artikelnummer. 30464114
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464114 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464114 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1786.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone Phenpropionate
CAS 62-90-8
Analyt- eller komponentnavne Nandrolone Phenpropionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H34 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nandrolone Phenpropionate, 19-Norandrostenolone phenylpropionate, 19-Nortestosterone phenylpropionate, Activin (anabolic steroid), Durabol, Durabolin, Fenobolin, NPP, NSC 23162, NTPP, Nandrobolic, Nandrolin, Nandrolon phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate, Nandrolone phenylpropionate, Nerobil, Nerobolil, Norandrolone phenylpropionate, Norandrostenolone phenylpropionate, Nortestosterone phenylpropionate, Phenobolin, Strabolene, Superanabolon, Estr-4-en-3-one, 17-(1-oxo-3-phenylpropoxy)-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, hydrocinnamate (7CI,8CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, phenylpropionate (6CI), Hydrocinnamic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-(3-Phenylpropionyloxy)-estr-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxy-4-estren-3-one17-phenylpropionate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one phenylpropionate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-phenylpropionate
InChI formel InChI=1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)CCc5ccccc5
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-phenylpropanoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 406.56
Mængde 10 mg
Formel vægt 406.2508 g/mol