Få mere at vide
Nandrolone, LoGiCal
Artikelnummer. 30458302
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458302 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458302 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0660.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone
CAS 434-22-0
Analyt- eller komponentnavne Nandrolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H26 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)- (9CI), Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy- (8CI), (+)-19-Nortestosterone, (17beta)-19-Nortestosterone, Delta4-Estren-17beta-ol-3-one, beta-Nortestosterone, 17beta-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 17beta-Nortestosterone, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene, 19-Norandrostenolone, 4-Estren-17beta-ol-3-one, 4-Estren-3-one-17beta-ol, Menidrabol, NSC 3351, Nandrolon, Norandrostenolon, Norandrostenolone, Nortestonate, Nortestosterone, Oestrenolon, d-13beta-Methyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, Nandrolone Decanoate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 274.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 274.1933 g/mol