Få mere at vide
Nandrolon Decanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17970396
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17970396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17970396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0982.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nandrolon Decanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone Decanoate
CAS 360-70-3
Analyt- eller komponentnavne Nandrolone Decanoate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C28 H44 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nandrolone Decanoate, Estr-4-en-3-one, 17-[(1-oxodecyl)oxy]-, (17beta)-, Estr-4-en-3-one, 17beta-hydroxy-, decanoate (6CI,7CI,8CI), Decanoic acid, ester with 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one 17-decanoate, 17beta-Hydroxyestr-4-en-3-one decanoate, 17beta-Nandrolone laureate, 17beta-Nortestosterone laureate, 19-Nor-17beta-hydroxy-3-ketoandrost-4-ene 17-decanoate, 19-Norandrostenolone decanoate, 19-Nortestosterone 17beta-decanoate, 19-Nortestosterone decanoate, Anabolicum, Anabolin Forte, Deca-Durabol, Deca-Durabolin, Deca-Hybolin, Decanofort, Extraboline, Hybolin decanoate, Nandrobolic LA, Norandrostenolone decanoate, Nortestosterone decanoate, Retabolil
InChI formel InChI=1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoat
Molekylvægt (g/mol) 428.647
Mængde 100 mg
Formel vægt 428,329 g/mol