Få mere at vide
Nandrolone, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Beskrivelse
Nandrolone, 1mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nandrolone |
| CAS | 434-22-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nandrolone |
| Forsendelsestilstand | Ice Pk. (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H26 O2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 17 beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 beta)- (9 CI), d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |