Få mere at vide
Nandrolone, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30459198
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459198 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459198 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTES8891LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Nandrolone, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nandrolone
CAS 434-22-0
Analyt- eller komponentnavne Nandrolone
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20°C)
Molekylær formel C18 H26 O2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym 17 beta-Hydroxyestr-4-en-3-one, Nandrolone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), 19-Nortestosterone, Nandrolone Decanoate Imp. D (EP), Estr-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17 beta)- (9 CI), d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one, d-13 beta-Methyl-17 beta-hydroxygon-4-en-3-one
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC navn (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 274.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 274.1933 g/mol