Få mere at vide
Nandrolone 17beta-Laurate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nandrolone Laurate |
| CAS | 26490-31-3 |
| Molekylær formel | C30 H48 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Estr-4-en-3-one','17-[(1-oxododecyl)oxy]-','(17β)-, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','laurate (6CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxododecyl)oxy]estr-4-en-3-one, Lauric acid','ester with 17β-hydroxyestr-4-en-3-one (8CI), 19-Nortestosterone 17β-laurate, 19-Nortestosterone laurate, Clinibolin, Fortadex, Laurabolin, Laurabolin vet, Nandrolone 17β-dodecanoate, Nandrolone dodecanoate, Nandrolone laurate, 3-Oxoestr-4-en-17β-yl dodecanoate, Nandrolone Decanoate Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-29(32)33-28-18-17-27-26-15-13-22-21-23(31)14-16-24(22)25(26)19-20-30(27,28)2/h21,24-28H,3-20H2,1-2H3/t24-,25+,26+,27-,28-,30-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] dodecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.7 |
| Formel vægt | 456.3603 |