Få mere at vide
Nandrolone 17-Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 19-Nortestosterone 17-propionate |
| CAS | 7207-92-3 |
| Molekylær formel | C21 H30 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, Estr-4-en-3-one','17β-hydroxy-','propionate (6CI,7CI,8CI), (17β)-17-(1-Oxopropoxy)estr-4-en-3-one, 19-Nortestosterone propionate, Anabolicus, Nandrolone 17-propionate, Nandrolone propionate, Nor-Anabol, Norandrostenolone propionate, Nortesto, Nortestosterone propionate, Norybol 19, Pondus, Testobolin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-3-20(23)24-19-9-8-18-17-6-4-13-12-14(22)5-7-15(13)16(17)10-11-21(18,19)2/h12,15-19H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vægt | 330.2195 |