Få mere at vide
Nanchangmycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489626
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16489626
Brand: Medchem Express HY100528
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Nanchangmycin, a polyether antibiotic produced by Streptomyces nanchangensis NS3226, inhibits gram-positive bacteria. Nanchangmycin is a broad spectrum antiviral active against Zika virus.
Nanchangmycin, a polyether antibiotic produced by Streptomyces nanchangensis NS3226, inhibits gram-positive bacteria. Nanchangmycin is a broad spectrum antiviral active against Zika virus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nanchangmycin
Fysisk form Solid
CAS 65101-87-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C47H77NaO14
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Nanchangmycin A
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (33.74 mM)
SMIL C[C@H]1[C@@]2(O[C@]([C@@]3([H])O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]3C)CO)([H])C[C@@H]2C)O[C@]([C@]4(O[C@]5(O[C@]([C@H](C)[C@@H](O)C5)([H])[C@@H](C)/C=C(C)/C([C@H](C)C[C@H](C)C(O[Na])=O)=O)CC4)C)([H])C[C@@H]1O[C@@]6([H])O[C@@H]([C@@H](OC)CC6)C
Molekylvægt (g/mol) 889.1
Formel vægt 889.1
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.