Få mere at vide
Melford NANA
Artikelnummer. 30017936
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017936 100 mg
30017935 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017936 Leverandør Melford Leverandørnr. A100800.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Substrat for N-acetylneuraminsyrealdolase.
Stoffets navn: n-acetylneuraminsyre, syntetisk sialinsyre
CAS-nummer: 131-48-6
Molekylformel: C11H19NO9
Molekylvægt: 309,2
Kemisk renhed:> 99 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved:-20 °C
Tekniske data
CAS 131-48-6
Molekylær formel C11H19NO9
Mængde 100 mg
Molekylvægt (g/mol) 309.3