Få mere at vide
Melford NANA
Beskrivelse
Substrat for N-acetylneuraminsyrealdolase.
Stoffets navn: n-acetylneuraminsyre, syntetisk sialinsyre
CAS-nummer: 131-48-6
Molekylformel: C11H19NO9
Molekylvægt: 309,2
Kemisk renhed:> 99 %
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved:-20 °CTekniske data
Tekniske data
| CAS | 131-48-6 |
| Molekylær formel | C11H19NO9 |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.3 |