Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NAN-190 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065862
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065862 50 mg
18085942 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065862 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0553/50
5-HT1A antagonist
5-HT1A antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115338-32-4
Molekylær formel C23H28BrN3O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NAN-190 hydrobromide
Mængde 50 mg
Formel vægt 474.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 474.399