Få mere at vide
Nampt-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Nampt-IN-1 (LSN3154567) is a potent and selective NAMPT inhibitor. Nampt-IN-1 inhibits purified NAMPT with an IC50 of 3.1 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nampt-IN-1 |
| CAS | 1698878-14-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25N3O5S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | LSN3154567 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (595.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCC(C=C(NS(CC(C)(C)O)(=O)=O)C=C2)=C2C1)COC3=CN=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.49 |
| Vis mere |