Få mere at vide
Namitecan, MedChemExpress
Beskrivelse
Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Namitecan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 372105-27-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22N4O5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | ST-1968 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (575.45 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |