missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naminidil, MedChemExpress
Beskrivelse
Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naminidil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 220641-11-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H19N5 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BMS 234303-01 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (464.10 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?