missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naltrexone, TRC

Artikelnummer. 30134935
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134935 2.5 g 2.5g
30133799 1 g -
17920405 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN2857452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16590-41-3
Molekylær formel C20 H23 N O4
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Synonym (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy- (8CI), (-)-Naltrexone, 1-N-Cyclopropylmethyl-7,8-dihydro-14-hydroxynormorphinone, Depotrex, EN 1639, N-Cyclopropylmethylnoroxymorphone, Naltrel, Naltrexone, Nemexin, Trexonil, UM 792, Vivitrex, Vivitrol
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
SMIL Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naltrexone
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
Formel vægt 341.1627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.