Få mere at vide
Naltrexone, Mikromol™
Artikelnummer. 17971246
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17971246 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17971246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0233.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naltrexone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naltrexone
CAS 16590-41-3
Analyt- eller komponentnavne Naltrexone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (-)-Naltrexone, 1-N-Cyclopropylmethyl-7,8-dihydro-14-hydroxynormorphinone, Depotrex, EN 1639, N-Cyclopropylmethylnoroxymorphone, Naltrel, Naltrexone, Nemexin, Trexonil, UM 792, Vivitrex, Vivitrol, (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
SMIL Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molekylvægt (g/mol) 341.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 341.1627 g/mol