Få mere at vide
R&D Systems™ Naltrexone hydrochloride
Beskrivelse
Opioid antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naltrexone hydrochloride |
| CAS | 16676-29-2 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C20H24ClNO4 |
| Formel vægt | 377.87 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.865 |