Få mere at vide
Naltrexonhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
En kongener af naloxon og også en opioidantagonist. Naltrexonhydrochlorid bruges i behandlingen af alkohol og bruges til at mindske drikkevaner. Det bruges også til at forhindre euforogene effekter i behandlingen af patienter, der er afhængige af opioider. Derudover bruges det som en specifik opiatantagonist.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
En kongener af naloxon og også en opioidantagonist. Naltrexonhydrochlorid bruges i behandlingen af alkohol og bruges til at mindske drikkevaner. Det bruges også til at forhindre euforogene effekter i behandlingen af patienter, der er afhængige af opioider. Derudover bruges det som en specifik opiatantagonist.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 50 mg/ml.
Bemærk
Lysfølsom. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Opbevar det et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naltrexone hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 3580333 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,6363 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 50 mg/ml. |
| Formel vægt | 377.86 |
| Fysisk form | Pulver |