Få mere at vide
Naltrexon Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458520
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458520 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458520 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0233.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Analyt- eller komponentnavne Naltrexone hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H23 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan, (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5alpha)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 377.86
Mængde 10 mg
Formel vægt 377,1394 g/mol