Få mere at vide
Naltrexone-d3 (100ug/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30240495
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30240495 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT06021X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naltrexone-D3
CAS 1261080-26-5
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C20 2H3 H20 N O4
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Naltrexone-D3
InChI formel InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D
SMIL [2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)C6([2H])CC6
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-3-[dideuterio-(1-deuteriocyclopropyl)methyl]-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molekylvægt (g/mol) 344.42
Formel vægt 344.1815
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Naltrexone-D3 100 μg/mL