missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nalpha-Z-L-Lysine Benzyl Ester Benzenesulfonate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Z-L-Lysine Benzyl Ester Benzenesulfonate Salt |
| CAS | 68973-36-4 |
| Molekylær formel | C21H26N2O4.C6H6O3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine Phenylmethyl Ester Benzenesulfonate, N2-Carboxy-L-lysine Dibenzyl Ester Benzenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O4.C6H6O3S/c22-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1-5H,(H,7,8,9)/t19-;/m0./s1 |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)CCCCN.OS(C3=CC=CC=C3)(=O)=O |
| IUPAC navn | benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-lysinate benzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.62 |
| Formel vægt | 528.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?