missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nalpha-Z-L-Lysine Benzyl Ester Benzenesulfonate Salt, TRC

Artikelnummer. 30476978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476978 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4885155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nalpha-Z-L-Lysine Benzyl Ester Benzenesulfonate Salt
CAS 68973-36-4
Molekylær formel C21H26N2O4.C6H6O3S
Mængde 5 g
Synonym N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine Phenylmethyl Ester Benzenesulfonate, N2-Carboxy-L-lysine Dibenzyl Ester Benzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O4.C6H6O3S/c22-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)23-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1-5H,(H,7,8,9)/t19-;/m0./s1
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)CCCCN.OS(C3=CC=CC=C3)(=O)=O
IUPAC navn benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-lysinate benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 528.62
Formel vægt 528.19
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.