Få mere at vide
Nalpha-Phenyl-d5-acetyl-L-glutamine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl-d5-acetyl L-Glutamine |
| CAS | 1331909-01-3 |
| Molekylær formel | C13 D5 H11 N2 O4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | L-Glutamine, N2-[2-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetyl]- (ACI), N2-[2-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetyl]-L-glutamine (ACI), (2 S)-5-Amino-5-oxo-2-[[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]pentanoic acid, Nα-(Phenyl-d5-acetyl)-L-glutamine, Phenylacetyl-d5 L-Glutamine, (2 S)-5-Amino-5-oxo-2-[2-(phenyl-d5)acetamido]pentanoic acid, (2 S)-5-Amino-5-oxo-2-[2-(phenyl-d5)acetamido]pentanoic acid, (2 S)-5-Amino-5-oxo-2-[2-(phenyl-d5)acetamido]pentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10 H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2 S)-5-amino-5-oxo-2-[[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.308 |
| Formel vægt | 269.142 g/mol |
| Vis mere |