Få mere at vide
Nalpha-(p-toluensulfonyl)-DL-lysin chlormethylketon hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480327
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480327 50 mg 50mg
15460327 100 mg 100mg
15470327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63959.MF
Request Bulk or Custom Format
Inhibitor af papain og trypsin
Inhibitor af papain og trypsin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4238-41-9
Molekylær formel C14H22Cl2N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 369.30
MDL nummer MFCD00065395
InChI nøgle YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Synonym 1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-hepta none hydrochloride, p-toluenesulfonamide, hydrochloride 7ci, 8ci, nalpha-p-toluenesulfonyl-dl-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
PubChem CID 23335676
IUPAC navn N-(7-amino-1-chlor-2-oxoheptan-3-yl)-4-methylbenzensulfonamid;hydrochlorid
SMIL Cl.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-(p-Toluenesulfonyl)-DL-lysine chloromethyl ketone hydrochloride
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in water
Mængde 50 mg
Formel vægt 369.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver