Få mere at vide
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428658
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428658 5 g 5g
15446986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62068.06
Request Bulk or Custom Format
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin N-succinimidylester anvendes som lokalbedøvelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin N-succinimidylester anvendes som lokalbedøvelse.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30189-36-7
Molekylær formel C20H33N3O8
Molekylvægt (g/mol) 443.50
MDL nummer MFCD00057898
InChI nøgle IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N
Synonym boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate
PubChem CID 13875534
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 184°C
Farve Hvid
Beilstein 1559007
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 443.49
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver