Få mere at vide
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysin dicyclohexylammoniumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054519
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15497836
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62785.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15098-69-8 | C28H53N3O6 | 527.75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15098-69-8
Molekylær formel C28H53N3O6
Molekylvægt (g/mol) 527.75
MDL nummer MFCD00038892
InChI nøgle HRLHJTYAMCGERD-VAMKTSTMNA-N
Synonym boc-lys boc-oh.dcha, boc-lys boc-oh dcha, dicyclohexylamine s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine dicyclohexylamine salt, boc-lys boc-oh dicyclohexammonium salt, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysine dicyclohexylamine 1:1, 2s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid; dicha, boc-lys boc-ohcha, boc-lys boc-oh?cha, boc-lys boc-ohdcha
PubChem CID 12017189
IUPAC navn (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre;N-cyclohexylcyclohexanamin
SMIL C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Smeltepunkt 139°C to 143°C
Farve Hvid
Beilstein 6262378
Mængde 25 g
Formel vægt 527.74
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof