Få mere at vide
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine, 98%
Artikelnummer. p-7054106
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15428618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62019.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 346.42 g/mol
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin bruges som fint kemisk mellemprodukt, syntesemellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin anvendes som fine kemiske mellemprodukter, syntesemellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, ether, ethylacetat og methanol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2483-46-7
Molekylær formel C16H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 346.42
MDL nummer MFCD00038515
InChI nøgle FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
PubChem CID 7349648
IUPAC navn (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol
Mængde 25 g
Formel vægt 346.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof