missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NAlpha,NEpsilon-Bis-boc-L-lysine tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Na, Ne-Bis-boc-L-lysine tert-Butyl Ester |
| CAS | 97347-28-9 |
| Molekylær formel | C20 H38 N2 O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Na,Ne-Bis-Boc-L-Lysine Tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38N2O6/c1-18(2,3)26-15(23)14(22-17(25)28-20(7,8)9)12-10-11-13-21-16(24)27-19(4,5)6/h14H,10-13H2,1-9H3,(H,21,24)(H,22,25)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.53 |
| Formel vægt | 402.273 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?