Få mere at vide
Nalpha,Ndelta,N^w-Tris(benzyloxycarbonyl)-L-arginine, 95%
Artikelnummer. 15488406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488406 1 g 1g
15498406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63621.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14611-34-8 | C30H32N4O8 | 576.606 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14611-34-8
Molekylær formel C30H32N4O8
Molekylvægt (g/mol) 576.606
MDL nummer MFCD00038693
InChI nøgle YSGAXJCIEJGVFV-RUZDIDTESA-N
Synonym Z-Arg(Z)2-OH
PubChem CID 131843446
IUPAC navn (2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)-5-[phenylmethoxycarbonyl-[(E)-N'-phenylmethoxycarbonylcarbamimidoyl]amino]pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN(C(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha,Ndelta,Nomega-Tris(benzyloxycarbonyl)-L-arginine
Smeltepunkt 139°C
Beilstein 3079013
Mængde 1 g
Formel vægt 576.6
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof