Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cystein, 98%
Artikelnummer. 15428838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428838 5 g 5g
15418838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62301.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 167015-11-4 | C37H31NO4S | 585,718 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167015-11-4
Molekylær formel C37H31NO4S
Molekylvægt (g/mol) 585.718
MDL nummer MFCD00151922
InChI nøgle KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
Synonym fmoc-d-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-d-cysteine, fmoc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-d-cysteine, d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, ambotzfaa1035, pubchem19012
PubChem CID 7168037
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7558914
Formel vægt 587.71
Procent renhed 98%